Learn More
E-ospemifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | E-Ospemifene |
| CAS | 238089-02-6 |
| Fórmula molecular | C24H23ClO2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-[4-[(1E)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]ethanol, 2-[4-[(1E)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H23ClO2/c25-16-15-23(19-7-3-1-4-8-19)24(20-9-5-2-6-10-20)21-11-13-22(14-12-21)27-18-17-26/h1-14,26H,15-18H2/b24-23+ |
| SMILES | OCCOC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(CCCl)/C3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(E)-4-cloro-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 378.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.1387 |