Learn More
(E)-Clorhidrato de Olopatadina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (E)-Olopatadine hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8+; |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.1445 |
| Porcentaje de pureza | >95% |