Learn More
(E)-Clorhidrato de Olopatadina, TRC
Código de producto. 30005068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005068 1 mg 1 miligramo
30005940 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO5750051MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 949141-22-4
Fórmula molecular C21 H23 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 373.87
Sinónimo (11E)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1), (E)-Olopatadine Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[(11E)-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepina-2-il]ácido acético; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Olopatadine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1445
Porcentaje de pureza >95%