Learn More
Ácido (E)-oct-4-eno-1,8-dioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-Oct-4-ene-1,8-dioic Acid |
| CAS | 48059-97-8 |
| Fórmula molecular | C8 H12 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-2H,3-6H2,(H,9,10)(H,11,12)/b2-1+ |
| SMILES | OC(=O)CC\C=C\CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-oct-4-enedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 172.179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.074 |