Learn More
(E)-Ácido Neoclorogénico, TRC
Código de producto. 17932085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932085 10 mg 10 miligramos
17942955 50 mg 50 miligramos
17940755 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17932085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38990510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 906-33-2
Fórmula molecular C16 H18 O9
Peso molecular (g/mol) 354.31
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 3-[[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,4,5-trihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)-, Cyclohexanecarboxylic acid, 3-[[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)- (9CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 3-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxy-, [1R-[1alpha,3alpha(E),4alpha,5beta]]-, Neochlorogenic acid (6CI,8CI), (1R,3R,4S,5R)-3-[[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, (E)-Neochlorogenic acid, 3-O-(E)-Caffeoylquinic acid, 5-(E)-Caffeoylquinic acid, 5-Caffeoylquinic acid, 5-O-Caffeolyquinic acid, 5-O-Caffeoylquinic acid, trans-5-O-Caffeoylquinic acid
Nombre IUPAC (1R,3R,4S,5R)-3-[(E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoil]oxi-1,4,5-trihidroxiciclohexano-1-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Neochlorogenic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14+,16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0951
Porcentaje de pureza >95%