Learn More
(E)-Naftifine, TRC
Código de producto. 30477886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477886 10 mg 10 miligramos
30475006 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477886 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN21331010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65472-88-0
Fórmula molecular C21 H21 N
Peso molecular (g/mol) 287.4
Sinónimo 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-(3-phenyl-2-propenyl)-, (E)-, 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]- (9CI), N-Methyl-N-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-1-naphthalenemethanamine, Nafetifine, Naftifine, Naftifungin
Nombre IUPAC (E)-N-metil-N-(naftalena-1-ilmetil)-3-fenilprop-2-en-1-amina
SMILES CN(C\C=C\c1ccccc1)Cc2cccc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Naftifine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21N/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20/h2-15H,16-17H2,1H3/b11-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1674
Porcentaje de pureza >95%