Learn More
(E)-N-Hidrocloruro de metilcinamilamina, TRC
Código de producto. 30137556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137556 2.5 g 2.50 g
30008774 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137556 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2946202.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116939-14-1
Fórmula molecular C10H14ClN
Peso molecular (g/mol) 183.68
Sinónimo Methyl[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]amine hydrochloride
Nombre IUPAC (E)-N-metil-3-fenilprop-2-en-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CNC\C=C\c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-N-Methylcinnamylamine Hydrochloride Salt
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N.ClH/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10;/h2-8,11H,9H2,1H3;1H/b8-5+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0815