Learn More
(E)-N'-[4-Cloro-2-(trifluorometil)fenil]-2-propoxi-etanimidamida, TRC
Código de producto. 30342684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30342684 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30342684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1098005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triflumizole Metabolite FM-6-1
CAS 109849-99-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H14 Cl F3 N2 O
Cantidad 5 mg
Sinónimo (E)-N'-[4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propoxy-ethanimidamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14ClF3N2O/c1-2-5-19-7-11(17)18-10-4-3-8(13)6-9(10)12(14,15)16/h3-4,6H,2,5,7H2,1H3,(H2,17,18)
SMILES CCCOC\C(=N\c1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F)\N
Nombre IUPAC N-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-2-propoxi-acetamidina
Peso molecular (g/mol) 294.70057
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0747
Porcentaje de pureza >95