Learn More
(E)-N-(4-Bromofenil)-3-fenil-2-propenamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-N-(4-Bromophenyl)-3-phenyl-2-propenamide |
| CAS | 134430-89-0 |
| Fórmula molecular | C15 H12 Br N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12BrNO/c16-13-7-9-14(10-8-13)17-15(18)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,(H,17,18)/b11-6+ |
| SMILES | Brc1ccc(NC(=O)\C=C\c2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-N-(4-bromofenil)-3-fenilprop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 302.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.0102 |