Learn More
(E)-N-[3-(metilamino)propil]-3-(tiofen-2-il)prop-2-enamida, Mikromol™
Código de producto. 30051408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051408 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051408 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0449.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(E)-N-[3-(metilamino)propil]-3-(tiofen-2-il)prop-2-enamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide
CAS 36700-39-7
Nombres de analitos o componentes (E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H16 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyrantel Embonate Imp. B (EP), Pyrantel Embonate Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2OS/c1-12-7-3-8-13-11(14)6-5-10-4-2-9-15-10/h2,4-6,9,12H,3,7-8H2,1H3,(H,13,14)/b6-5+
SMILES CNCCCNC(=O)\C=C\c1cccs1
Nombre IUPAC (E)-N-[3-(metilamino)propil]-3-tiofen-2-ilprop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 224.32
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0983 g/mol