missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(E)-N-(3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ilideno)propil)-N-metilnitroso amida, TRC

Código de producto. 30367045
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30367045 10 mg 10 miligramos
30350430 100 mg 100 miligramos
30351943 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30367045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD18182010MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (E)-N-(3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)propyl)-N-methylnitrous Amide
Nombres de analitos o componentes (E)-N-(3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)propyl)-N-methylnitrous Amide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 N2 O2
Sinónimo (E)-N-(3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)propyl)-N-methylnitrous Amide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N2O2/c1-20(19-21)12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-22-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11H,6,12-13H2,1H3/b16-10+
Tipo de solución Neat
SMILES CN(CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13)N=O
Nombre IUPAC N-[(3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)propil]-N-metilnitroso amida
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 294.348
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.137
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.