Learn More
(E)-N-[2-(2,3-Dihidro-6-metoxi-1H-inden-1-ilideno)etil]propanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-N-[2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)ethyl]propanamide |
| CAS | 196597-82-7 |
| Fórmula molecular | C15H19NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[(2E)-2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)ethyl]propanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO2/c1-3-15(17)16-9-8-12-5-4-11-6-7-13(18-2)10-14(11)12/h6-8,10H,3-5,9H2,1-2H3,(H,16,17)/b12-8+ |
| SMILES | CCC(=O)NC\C=C\1/CCc2ccc(OC)cc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 245.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1416 |