Learn More
(E)-Micofenolato de mofetilo-d4 (morfoliniletilo-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mycophenolate mofetil-D4 |
| CAS | 1132748-21-0 |
| Fórmula molecular | C23 2H4 H27 N O7 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26 H,5-14H2,1-3H3/b15-4+/i10D2,13D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(OC(=O)CC\C(=C\Cc1c(O)c2C(=O)OCc2c(C)c1OC)\C)C([2 H])([2 H])N3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | (1,1,2,2-tetradeuterio-2-morfolin-4-iletil) (E)-6-(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1 H-2-benzofuran-5-il)-4-metilhex-4-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 437.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.2352 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |