Learn More
(E)-Mevinfos (ácido cis-butenoico) 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315067 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315067 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15221000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E-Mevinphos (cis-butenoic acid)
CAS 298-01-1
Nombres de analitos o componentes E-Mevinphos (cis-butenoic acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H13 O6 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Butenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinyl)oxy]-, methyl ester, (E)-, Crotonic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, dimethyl phosphate, (E)- (8CI), (E)-Mevinphos, OS 2046, cis-Mevinphos, cis-Phosdrin, α-Mevinphos
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13O6P/c1-6(5-7(8)10-2)13-14(9,11-3)12-4/h5H,1-4H3/b6-5+
SMILES COC(=O)\C=C(/C)\OP(=O)(OC)OC
Nombre IUPAC Metil (E)-3-dimetoxifosforiloxibut-2-enoato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 224.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.045 g/mol