Learn More
(E)-Metil 9-Yodonon-4-enoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-Methyl 9-Iodonon-4-enoate |
| CAS | 2387483-82-9 |
| Fórmula molecular | C10H17IO2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17IO2/c1-13-10(12)8-6-4-2-3-5-7-9-11/h2,4H,3,5-9H2,1H3/b4-2+ |
| SMILES | ICCCC/C=C/CCC(OC)=O |
| Nombre IUPAC | metil (E)-9-yodonon-4-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 296.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.03 |