Learn More
(E)-metil 3-(Metoxi(fenil)metileno)-2-oxindolina-6-carboxilato, TRC
Código de producto. 30475327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475327 250 mg 250 miligramos
30475885 100 mg 100 miligramos
30479410 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM322025250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1168150-46-6
Fórmula molecular C18 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 309.316
Sinónimo 1H-Indole-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-3-(methoxyphenylmethylene)-2-oxo-, methyl ester, (3E)- (ACI), Methyl (3E)-2,3-dihydro-3-(methoxyphenylmethylene)-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate (ACI)
Nombre IUPAC metilo (3E)-3-[metoxi(fenil)metilideno]-2-oxo-1H-indol-6-carboxilato
SMILES COC(=O)c1ccc2\C(=C(/OC)\c3ccccc3)\C(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Methyl 3-(Methoxy(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15NO4/c1-22-16(11-6-4-3-5-7-11)15-13-9-8-12(18(21)23-2)10-14(13)19-17(15)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b16-15+
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.1