Learn More
(E)-Metaflumizone, TRC
Código de producto. 30483524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483524 50 mg 50 miligramos
30471912 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22582650MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 852403-68-0
Fórmula molecular C24 H16 F6 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 506.4
Sinónimo (2E)-2-[2-(4-Cyanophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]hydrazinecarboxamide, (E)-Metaflumizone
Nombre IUPAC 1-[(E)-[2-(4-cianofenil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]etilideno]amino]-3-[4-(trifluorometoxi)fenil]urea
SMILES FC(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)N\N=C(/Cc2ccc(cc2)C#N)\c3cccc(c3)C(F)(F)F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Metaflumizone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H16F6N4O2/c25-23(26,27)18-3-1-2-17(13-18)21(12-15-4-6-16(14-31)7-5-15)33-34-22(35)32-19-8-10-20(11-9-19)36-24(28,29)30/h1-11,13H,12H2,(H2,32,34,35)/b33-21+
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.1177