Learn More
Heidolph™ Elevador electrónico
Código de producto. 17956692 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
De 100 a 275 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17956692 De 100 a 275 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17956692 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5090010000
Trabajo cómodo y seguro con el gato de laboratorio eléctrico e-Lift.
  • Gracias a la placa ajustada (190 mm x 400 mm), el agitador magnético no se tambalea ni se resbala.
  • Se incluyen un cabrestante para operación manual y un accesorio para barras de soporte adicionales en el gato de laboratorio, para una fijación segura de sus configuraciones.
  • La altura se puede ajustar de 100 mm a 275 mm, lo que corresponde a una elevación vertical de 175 mm.
  • Compatible con el agitador magnético Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Metálica
Altura (métrico) De 100 a 275 mm
Tipo de producto Elevador de gato
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Agitador magnético Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate