Learn More
(E)-Labd-13-ene-8,15-diol, TRC
Código de producto. 30136165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136165 1 g 1 g
30008644 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL0964101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10267-31-9
Fórmula molecular C20H36O2
Peso molecular (g/mol) 308.5
Sinónimo [1R-[1α(E),2β,4aβ,8aα]]-Decahydro-1-(5-hydroxy-3-methyl-3-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthalenol, (1R,2R,4aS,8aS)-Decahydro-1-[(3E)-5-hydroxy-3-methyl-3-pentenyl]-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthalenol, (8R)-trans-Labd-13-ene-8,15-diol, (13E)-13-Labdene-8,15-diol, (5S,8R,9R,10S)-(+)-(13E)-Labd-13-ene-8,15-diol, 13E-Labdene-8α,15-diol, Labd-13(E)-ene-8α,15-diol, Labda-13(E)-en-8α,15-diol, (1R,2R,4aS,8aS)-1-((E)-5-Hydroxy-3-methylpent-3-en-1-yl)-2,5,5,8a-tetramethyldecahydronaphthalen-2-ol
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)CC(=O)CSC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Labd-13-ene-8,15-diol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H36O2/c1-15(10-14-21)7-8-17-19(4)12-6-11-18(2,3)16(19)9-13-20(17,5)22/h10,16-17,21-22H,6-9,11-14H2,1-5H3/b15-10+/t16-,17+,19-,20+/m0/s1
Porcentaje de pureza >95%