Learn More
(E)-Hex-3-en-1-ilo acetato, TRC
Código de producto. 30136019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136019 500 mg 500 miligramos
30006757 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH293640500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3681-82-1
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.2
Sinónimo (3E)-Hexenyl Acetate, (E)-3-Hexen-1-ol Acetate, (E)-3-Hexen-1-yl Acetate, (E)-3-Hexenyl Acetate, Acetic Acid trans-3-Hexenyl Ester, E-3-Hexen-1-yl Acetate, trans-3-Hexen-1-ol Acetate, trans-3-Hexen-1-yl Acetate, trans-3-Hexenyl Acetate;
Nombre IUPAC [(E)-hex-3-enilo] acetato
SMILES CC\C=C\CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Hex-3-en-1-yl Acetate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0994