Learn More
(E)-Guggulsterona, TRC
Código de producto. 30240983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240983 100 mg 100 miligramos
30240749 50 mg 50 miligramos
30240494 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG852005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39025-24-6
Fórmula molecular C21 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 312.45
Sinónimo Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, (17E)-, (-)-(E)-Guggulsterone, (17E)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, 4,17(20)-(trans)-Pregnadiene-3,16-dione, E-Guggulsterone, Guggulsterone E, trans-Guggulsterone
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17E)-17-etilideno-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahidrociclopenta[a]fentrantreno-3,16-dione
SMILES C\C=C/1\C(=O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guggulsterone E
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4-/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2089