Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa E-Gel™ SizeSelect™ II, 2 %
Código de producto. 15786548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 gels
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15786548 10 gels paquete de 10
1 options
Código de producto. 15786548 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G661012
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Incluye 10 geles y un vial de tampón de carga de muestras 10X
Se trata del método más práctico para seleccionar el tamaño de bibliotecas de ADN en aplicaciones de secuenciación de última generación. Recupere su biblioteca de ADN en tres sencillos pasos.
La electroforesis mediante geles de agarosa E-Gel SizeSelect II es un método práctico para seleccionar de forma precisa el tamaño de las bibliotecas de ADN en aplicaciones de secuenciación de última generación (NGS). Con los geles E-Gel SizeSelect II, podrá separar y recuperar ADN para la construcción de bibliotecas en tres sencillos pasos: cargar, procesar y recuperar.
Los geles de agarosa E-Gel SizeSelect II le permiten:
  • Ahorrar tiempo: no es necesario preparar un gel y purificarlo después de la electroforesis
  • Simplificar la recuperación de ADN: recupere el ADN purificado directamente del pocillo de recuperación con una pipeta
  • Mejorar la coherencia de los resultados: consiga una selección del tamaño precisa y uniforme
Selección rápida y precisa del tamaño del ADN en tres sencillos pasos
La selección del tamaño de la biblioteca de fragmentos de ADN con geles prefabricados E-Gel SizeSelect II es un procedimiento sencillo de tres pasos que elimina la purificación convencional del gel. Para extraer la banda de ADN de interés, cargue la muestra en los pocillos de carga, procese el gel hasta que la banda alcance los pocillos de recuperación y recupere la muestra. La biblioteca de fragmentos resultante mostrará un corte de fragmento preciso y estará lista para su uso en el flujo de trabajo de secuenciación de última generación sin necesidad de repetir la purificación. Se pueden recuperar varias bandas de un solo pocillo de carga durante el mismo procesamiento de gel.
Las bibliotecas de fragmentos de ADN extraídas mediante los geles E-Gel SizeSelect II son compatibles con el flujo de trabajo de secuenciación de Ion Torrent.
Control en tiempo real de la muestra
La tinción de gel de ADN SYBR Gold II viene incorporada en el propio gel, por lo que le permite supervisar visualmente el progreso de la migración de la banda de ADN en el transiluminador de luz azul del dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap. El gel tiene marcas de referencia para mejorar el control de la muestra antes del paso de recuperación de la muestra. Si el ADN objetivo sobrepasa el pocillo de recuperación, el protocolo de gel inverso permite volver a capturar la banda de ADN.
Permite obtener mejores resultados
Incluso una breve exposición de la muestra de ADN a la luz UV durante la visualización puede dañar el ADN. Al utilizar los geles E-Gel SizeSelect II con el transiluminador de luz azul, se minimiza el riesgo de daños provocados por la luz UV en comparación con el flujo de trabajo de purificación de geles convencional. El acceso directo a la muestra desde el pocillo de recuperación le permite evitar escindir las porciones de banda del gel y el riesgo de perder el ADN durante un paso de purificación de gel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatible Ladders Estándar de ADN para dimensionamiento E-Gel™
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Porcentaje del gel 2%
Tipo de gel E-Gel
Etiqueta o tinte SYBR Gold
Pocillos 7 pocillo
Cantidad 10 gels
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Gel de agarosa