Learn More
Invitrogen™ Sistemas de electroforesis E-Gel™ Power Snap Plus con garantía estándar de 1 año
Description
El sistema de electroforesis integral Invitrogen E-Gel Power Snap Plus está diseñado para realizar electroforesis rápidas y cómodas en gel de agarosa de alto rendimiento E-Gel, desde la carga de muestras de ADN hasta la adquisición de imágenes en gel. Gracias a la tecnología de gel de agarosa prefabricado en seco E-Gel, podrá procesar muestras de ADN en tan solo 10 minutos y observar la separación de muestras en tiempo real. Es el único sistema de sobremesa que integra a la perfección la separación de muestras de ADN de alto rendimiento y la adquisición de imágenes con gel en un mismo flujo de trabajo.
Entre las funciones del sistema de electroforesis E-Gel Power Snap Plus cabe destacar:
• Agilizar la electroforesis y la captura de imágenes en un sistema todo en uno
• Compatible con geles de agarosa E-Gel de 11 a 96 pocillos
• Ver y capturar muestras de ADN en tiempo real
• Acceso a sus imágenes en cualquier lugar mediante el sistema integrado Thermo Fisher Connect y compatibilidad de red
Pequeño, rápido y potente
El sistema de electroforesis todo el uno E-Gel Power Snap Plus proporciona todo lo necesario para la electroforesis de ADN con gel y la visualización con gel en un sistema de sobremesa pequeño y ligero. El sistema incluye una fuente de alimentación de electroforesis, transiluminador de luz azul, filtro ámbar y adaptador para geles de agarosa E-Gel de 11 a 22 pocillos. Esto permite separar el gel y realizar un seguimiento a tiempo real de las muestras con geles de agarosa E-Gel preteñidos con tinciones de ADN SYBR Safe o SYBR Gold II. El dispositivo llega con protocolos preprogramados para cada tipo de gel de agarosa E-Gel compatible.
Captura instantánea e integración perfecta
Capture imágenes en gel de agarosa E-Gel de alta resolución gracias a la cámara fácil de usar E-Gel Power Snap Plus incluida. La cámara está conectada directamente al dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap, por lo que no requiere una fuente de alimentación externa ni una conexión con un ordenador de sobremesa. La cámara E-Gel Power Snap Plus también es compatible con la llave WiFi incluida y tiene un puerto Ethernet, por lo que puede exportar sus datos experimentales a la nube o a los servidores internos para una máxima comodidad.
Comodidad insuperable del gel de agarosa E-Gel prefundido seco
Procese muestras de ADN en tan solo 10 minutos con geles de agarosa E-Gel secos, prefundidos y preteñidos. La tecnología de gel de agarosa prefundido seco E-Gel aporta rapidez y comodidad al eliminar la necesidad de preparar o teñir los geles. Los geles de agarosa E-Gel están disponibles en una amplia variedad de porcentajes de gel y con dos opciones de tinciones de ADN. El dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap Plus es compatible con geles E-Gel 48 y E-Gel 96 de alto rendimiento con SYBR Safe*. Un adaptador proporcionado amplía la compatibilidad con geles de agarosa prefundidos E-Gel de bajo rendimiento, incluidos los geles E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel CloneWell II y E-Gel SizeSelect II*.
Flujos de trabajo más seguros
La luz azul emitida por el transiluminador del dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap Plus garantiza la máxima seguridad posible para el usuario y para las muestras. Una combinación de luz azul y filtro ámbar también ofrece una visualización en tiempo real de la migración de las muestras. El sistema E-Gel Power Snap Plus es una opción perfecta para el análisis rutinario de fragmentos de PCR, el genotipado y otras aplicaciones que requieren un alto rendimiento. La compatibilidad con los geles E-Gel CloneWell II también lo convierte en una gran opción para un flujo de trabajo de clonación más seguro con una mayor eficacia.
Creado para ofrecer comodidad
La pantalla táctil y el software de la cámara integrados E-Gel Power Snap Plus (disponibles por separado como G9201) ofrecen una interfaz intuitiva para capturar y editar con rapidez imágenes del gel. El dispositivo también ofrece la deconvolución de E-Gel 96 integrada en varios formatos más legibles. Puede almacenar imágenes en la memoria interna del sistema Power Snap Plus, en nuestra plataforma la nube Thermo Fisher Connect o en una unidad de red local para optimizar aún más su flujo de trabajo.
*El sistema de electroforesis E-Gel Power Snap Plus también es compatible con geles de agarosa E-Gel de alto y bajo rendimiento teñidos con bromuro de etidio. Los geles teñidos con bromuro de etidio no son aptos para la adquisición de imágenes con la cámara del E-Gel Power Snap o la visualización en tiempo real.
Spécification
Spécification
| Descripción | Kit de inicio del sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap, 48 pocillos, 1 % |
| Método de detección | Fluorescencia, luz azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de ácidos nucleicos |
| Gel Compatibility | Geles de agarosa E-Gel con colorantes SYBR |
| Running Time | De 8 a 40 min. |
| Tipo | Sistema de electroforesis en gel horizontal |
| Porcentaje del gel | 1% |
| Tipo de gel | E-Gel 48 al 1 % con SYBR Safe |
| Incluye | Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 48 al 1 % con SYBR Safe, llave WiFi |
| Cantidad | 1 kit |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.