Learn More
Invitrogen™ Sistemas de electroforesis E-Gel™ Power Snap Plus con garantía estándar de 1 año
Código de producto. 17732069
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cámara E-Gel
Sistema de electroforesis en gel horizontal
Unidad de electroforesis horizontal en gel
Incluye:
Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 48 al 1 % con SYBR Safe, llave WiFi
Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 48 al 2% con SYBR Safe, llave WiFi
Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 96 al 1 % con SYBR Safe, llave WiFi
Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 96 al 2% con SYBR Safe, llave WiFi
Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, llave WiFi
Dispositivo de electroforesis únicamente
Solo cámara
Tipo de gel:
E-Gel 48 al 1 % con SYBR Safe
E-Gel 48 al 2 % con SYBR Safe
E-Gel 96 al 1 % con SYBR Safe
E-Gel 96 al 2 % con SYBR Safe
No incluido
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Incluye Tipo de gel Tamaño de la unidad
17732069 Sistema de electroforesis en gel horizontal Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, llave WiFi No incluido cada uno
17656895 Cámara E-Gel Solo cámara No incluido cada uno
17866531 Unidad de electroforesis horizontal en gel Dispositivo de electroforesis únicamente No incluido cada uno
17742069 Sistema de electroforesis en gel horizontal Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 48 al 1 % con SYBR Safe, llave WiFi E-Gel 48 al 1 % con SYBR Safe cada uno
17752069 Sistema de electroforesis en gel horizontal Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 48 al 2% con SYBR Safe, llave WiFi E-Gel 48 al 2 % con SYBR Safe cada uno
17762069 Sistema de electroforesis en gel horizontal Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 96 al 1 % con SYBR Safe, llave WiFi E-Gel 96 al 1 % con SYBR Safe cada uno
17772069 Sistema de electroforesis en gel horizontal Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 96 al 2% con SYBR Safe, llave WiFi E-Gel 96 al 2 % con SYBR Safe cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17732069 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G9311
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
E-Gel Power Snap Plus es un sistema de agarosa para electroforesis E-Gel™ de alto rendimiento integrado que ofrece una solución de análisis de electroforesis de ácidos nucleicos rápida, cómoda y optimizada.
El sistema de electroforesis integral Invitrogen E-Gel Power Snap Plus está diseñado para realizar electroforesis rápidas y cómodas en gel de agarosa de alto rendimiento E-Gel, desde la carga de muestras de ADN hasta la adquisición de imágenes en gel. Gracias a la tecnología de gel de agarosa prefabricado en seco E-Gel, podrá procesar muestras de ADN en tan solo 10 minutos y observar la separación de muestras en tiempo real. Es el único sistema de sobremesa que integra a la perfección la separación de muestras de ADN de alto rendimiento y la adquisición de imágenes con gel en un mismo flujo de trabajo.
Entre las funciones del sistema de electroforesis E-Gel Power Snap Plus cabe destacar:
• Agilizar la electroforesis y la captura de imágenes en un sistema todo en uno
• Compatible con geles de agarosa E-Gel de 11 a 96 pocillos
• Ver y capturar muestras de ADN en tiempo real
• Acceso a sus imágenes en cualquier lugar mediante el sistema integrado Thermo Fisher Connect y compatibilidad de red
Pequeño, rápido y potente
El sistema de electroforesis todo el uno E-Gel Power Snap Plus proporciona todo lo necesario para la electroforesis de ADN con gel y la visualización con gel en un sistema de sobremesa pequeño y ligero. El sistema incluye una fuente de alimentación de electroforesis, transiluminador de luz azul, filtro ámbar y adaptador para geles de agarosa E-Gel de 11 a 22 pocillos. Esto permite separar el gel y realizar un seguimiento a tiempo real de las muestras con geles de agarosa E-Gel preteñidos con tinciones de ADN SYBR Safe o SYBR Gold II. El dispositivo llega con protocolos preprogramados para cada tipo de gel de agarosa E-Gel compatible.
Captura instantánea e integración perfecta
Capture imágenes en gel de agarosa E-Gel de alta resolución gracias a la cámara fácil de usar E-Gel Power Snap Plus incluida. La cámara está conectada directamente al dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap, por lo que no requiere una fuente de alimentación externa ni una conexión con un ordenador de sobremesa. La cámara E-Gel Power Snap Plus también es compatible con la llave WiFi incluida y tiene un puerto Ethernet, por lo que puede exportar sus datos experimentales a la nube o a los servidores internos para una máxima comodidad.
Comodidad insuperable del gel de agarosa E-Gel prefundido seco
Procese muestras de ADN en tan solo 10 minutos con geles de agarosa E-Gel secos, prefundidos y preteñidos. La tecnología de gel de agarosa prefundido seco E-Gel aporta rapidez y comodidad al eliminar la necesidad de preparar o teñir los geles. Los geles de agarosa E-Gel están disponibles en una amplia variedad de porcentajes de gel y con dos opciones de tinciones de ADN. El dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap Plus es compatible con geles E-Gel 48 y E-Gel 96 de alto rendimiento con SYBR Safe*. Un adaptador proporcionado amplía la compatibilidad con geles de agarosa prefundidos E-Gel de bajo rendimiento, incluidos los geles E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel CloneWell II y E-Gel SizeSelect II*.
Flujos de trabajo más seguros
La luz azul emitida por el transiluminador del dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap Plus garantiza la máxima seguridad posible para el usuario y para las muestras. Una combinación de luz azul y filtro ámbar también ofrece una visualización en tiempo real de la migración de las muestras. El sistema E-Gel Power Snap Plus es una opción perfecta para el análisis rutinario de fragmentos de PCR, el genotipado y otras aplicaciones que requieren un alto rendimiento. La compatibilidad con los geles E-Gel CloneWell II también lo convierte en una gran opción para un flujo de trabajo de clonación más seguro con una mayor eficacia.
Creado para ofrecer comodidad
La pantalla táctil y el software de la cámara integrados E-Gel Power Snap Plus (disponibles por separado como G9201) ofrecen una interfaz intuitiva para capturar y editar con rapidez imágenes del gel. El dispositivo también ofrece la deconvolución de E-Gel 96 integrada en varios formatos más legibles. Puede almacenar imágenes en la memoria interna del sistema Power Snap Plus, en nuestra plataforma la nube Thermo Fisher Connect o en una unidad de red local para optimizar aún más su flujo de trabajo.
*El sistema de electroforesis E-Gel Power Snap Plus también es compatible con geles de agarosa E-Gel de alto y bajo rendimiento teñidos con bromuro de etidio. Los geles teñidos con bromuro de etidio no son aptos para la adquisición de imágenes con la cámara del E-Gel Power Snap o la visualización en tiempo real.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap Plus
Método de detección Fluorescencia, luz azul
Para utilizar con (aplicación) Análisis de ácidos nucleicos
Gel Compatibility Geles de agarosa E-Gel con colorantes SYBR
Running Time De 8 a 40 min.
Tipo Sistema de electroforesis en gel horizontal
Porcentaje del gel Not Included
Tipo de gel No incluido
Incluye Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, llave WiFi
Cantidad 1 sistema
Garantía Garantía estándar de 1 año incluida