Learn More
Invitrogen™ Sistemas de electroforesis E-Gel™ Power Snap Plus con garantía estándar de 1 año
Código de producto. 17656895
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cámara E-Gel
Sistema de electroforesis en gel horizontal
Unidad de electroforesis horizontal en gel
Incluye:
Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 48 al 1 % con SYBR Safe, llave WiFi
Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 48 al 2% con SYBR Safe, llave WiFi
Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 96 al 1 % con SYBR Safe, llave WiFi
Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 96 al 2% con SYBR Safe, llave WiFi
Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, llave WiFi
Dispositivo de electroforesis únicamente
Solo cámara
Tipo de gel:
E-Gel 48 al 1 % con SYBR Safe
E-Gel 48 al 2 % con SYBR Safe
E-Gel 96 al 1 % con SYBR Safe
E-Gel 96 al 2 % con SYBR Safe
No incluido
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Incluye Tipo de gel Tamaño de la unidad
17656895 Cámara E-Gel Solo cámara No incluido cada uno
17866531 Unidad de electroforesis horizontal en gel Dispositivo de electroforesis únicamente No incluido cada uno
17732069 Sistema de electroforesis en gel horizontal Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, llave WiFi No incluido cada uno
17742069 Sistema de electroforesis en gel horizontal Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 48 al 1 % con SYBR Safe, llave WiFi E-Gel 48 al 1 % con SYBR Safe cada uno
17752069 Sistema de electroforesis en gel horizontal Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 48 al 2% con SYBR Safe, llave WiFi E-Gel 48 al 2 % con SYBR Safe cada uno
17762069 Sistema de electroforesis en gel horizontal Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 96 al 1 % con SYBR Safe, llave WiFi E-Gel 96 al 1 % con SYBR Safe cada uno
17772069 Sistema de electroforesis en gel horizontal Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 96 al 2% con SYBR Safe, llave WiFi E-Gel 96 al 2 % con SYBR Safe cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17656895 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G9200
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
E-Gel Power Snap Plus es un sistema de agarosa para electroforesis E-Gel™ de alto rendimiento integrado que ofrece una solución de análisis de electroforesis de ácidos nucleicos rápida, cómoda y optimizada.
El sistema de electroforesis integral Invitrogen E-Gel Power Snap Plus está diseñado para realizar electroforesis rápidas y cómodas en gel de agarosa de alto rendimiento E-Gel, desde la carga de muestras de ADN hasta la adquisición de imágenes en gel. Gracias a la tecnología de gel de agarosa prefabricado en seco E-Gel, podrá procesar muestras de ADN en tan solo 10 minutos y observar la separación de muestras en tiempo real. Es el único sistema de sobremesa que integra a la perfección la separación de muestras de ADN de alto rendimiento y la adquisición de imágenes con gel en un mismo flujo de trabajo.
Features of the E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis system include:
  • Streamline electrophoresis and image capture with an all-in-one system
  • Compatible with 11- to 96-well E-Gel agarose gels
  • View and capture DNA samples in real-time
  • Access your images anywhere using the built-in Thermo Fisher Connect and network compatibility
Small, fast, and powerful
The all-in-one E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System provides everything you need for DNA gel electrophoresis and gel visualization in a small lightweight benchtop system. The system includes an electrophoresis power supply, blue-light transilluminator, amber filter, and adapter for 11- to 22-well E-Gel agarose gels. This enables gel separation and real-time sample tracking on E-Gel agarose gels pre-stained with SYBR Safe or SYBR Gold II DNA stains. The device arrives with pre-programmed protocols for each type of compatible E-Gel agarose gel.
Instant capture and seamless integration
Capture high-resolution E-Gel agarose gel images with the included easy-to-use E-Gel Power Snap Plus Camera. The camera is directly docked to the E-Gel Power Snap Electrophoresis Device, requiring no external power supply or connection to a desktop computer. The E-Gel Power Snap Plus Camera is also compatible with the included WiFi dongle and has an ethernet port, so you can export your experimental data to the cloud or internal servers for maximum convenience.
Unsurpassed convenience of dry precast E-Gel agarose gel
Run DNA samples in as little as 10 minutes with dry, precast, pre-stained E-Gel agarose gels. The E-Gel dry precast agarose gel technology provides speed and convenience, eliminating any need for gel preparation or staining. E-Gel agarose gels are available in a variety of gel percentage and a choice of two DNA stains. The E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis Device is compatible with high-throughput E-Gel 48 and E-Gel 96 gels with SYBR Safe*. A provided adapter extends compatibility to low-throughput E-Gel precast agarose gels, including E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel CloneWell II, and E-Gel SizeSelect II gels*.
Safer workflows
The blue light emitted by the E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis Device transilluminator ensures maximum possible safety to the user and the samples. A combination of blue light and amber filter also offers real-time viewing of the migration of your samples. The E-Gel Power Snap Plus system is a perfect choice for routine PCR fragment analysis, genotyping, and other applications requiring high-throughput. The compatibility with E-Gel CloneWell II gels also makes it a great choice for a safer cloning workflow with increased efficiency.
Made for convenience
The integrated E-Gel Power Snap Plus Camera (available separately as G9201) touch-screen and on-board software provide an intuitive interface for quick gel image capture and editing. The device also offers built in E-Gel 96 deconvolution into several more readable formats. You can store images in the internal memory of the Power Snap Plus system, on our Thermo Fisher Connect cloud-based platform, or on local network drive to further optimize your workflow.
*The E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System also supports ethidium bromide-stained E-Gel high- and low- throughput agarose gels. The ethidium bromide-stained gels are not suitable for imaging with the E-Gel Power Snap Camera or real-time view.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción E-Gel™ Power Snap Plus Camera
Método de detección Fluorescencia, luz azul
Para utilizar con (equipo) E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis Device
Tipo Cámara E-Gel
Porcentaje del gel Not Included
Tipo de gel No incluido
Incluye Solo cámara
Cantidad 1 camera
Garantía Garantía estándar de 1 año incluida