Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio del sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap, SYBR Safe al 2%
Código de producto. 17856531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17856531 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 17856531 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G8322ST
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Proporciona todo lo necesario para empezar a utilizar rápidamente geles de agarosa precolados E-Gel con SYBR Safe al 2 % en el sistema para un flujo de trabajo optimizado de electroforesis en gel y adquisición de imágenes de gel.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, SYBR Safe 2%, provides everything you need to quickly start using precast 2% E-Gel agarose gels with SYBR Safe on the system for a streamlined gel electrophoresis and gel imaging workflow.
  • Proporciona todo lo necesario para empezar a utilizar rápidamente geles de agarosa prefundidos E-Gel con SYBR Safe al 2 % en el sistema
  • Para un flujo de trabajo optimizado de electroforesis en gel y adquisición de imágenes de gel
Incluye
  • 10 geles de agarosa E-Gel con SYBR Safe, 2 % (A42135)
  • Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap (G8300)
  • Marcador de ADN E-Gel de 50 bp con tampón de carga de muestras E-Gel (1X) (10488099)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 electrophoresis device
• 1 camera device
• 10 E-Gel agarose gels with SYBR Safe, 2%
• 1 vial E-Gel 50 bp DNA Ladder
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
Store at room temperature.
Tipo Kit de inicio de sistema de electroforesis
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tensión máx. 240 V CA (fuente de alimentación), 48 V CC (dispositivo de electroforesis)
Tensión 240 VAC