Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio del sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap, EX DC al 2%
Código de producto. 17115989
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
17115989 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 17115989
Marca: Invitrogen™ G8332ST
El kit de inicio del sistema de electroforesis Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap, EX DC al 2 %, le proporciona todo lo necesario para empezar a utilizar rápidamente geles de agarosa prefundidos con peine doble E-Gel™ EX al 1 % en el sistema y así conseguir un flujo de trabajo optimizado de la electroforesis en gel y de la adquisición de imágenes del gel.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX DC 2%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX Double Comb 1% agarose gels on the system for a streamlined gel electrophoresis and gel imaging workflow.
El kit incluye:
  • Diez geles de agarosa con peine doble E-Gel™ EX, al 2% (Cat. cat. A42346)
  • Sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap (Cat. de cat. G8300)
  • Escalera de ADN de 50 bp E-Gel™ con tampón de carga de muestras E-Gel™ (1X) (Cat. cat. 10488099)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Diez geles de agarosa con peine doble E-Gel EX, 2% (n.º de Nro. A42346)
• Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap (Cat. cat. G8300)
• Estándar de ADN de 50-bp E-Gel con tampón de carga de muestras E-Gel (1x) (n.º de cat. cat. 10488099)
Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo Kit de inicio de sistema de electroforesis
Cantidad 1 Kit