Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio del sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap, DC Safe al 1%
Descripción
El kit incluye:
- Diez geles de agarosa con peine doble E-Gel™ con tinción de gel de ADN SYBR Safe, 1 % (Cat. cat. A42347)
- Sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap (Cat. de cat. G8300)
- Escalera de ADN de 1 Kb E-Gel™ Plus Express con tampón de carga de muestras E-Gel™ (1X) (Cat. (n.º de cat. 10488091)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Diez geles de agarosa de doble peine E-Gel• con tinción de gel de ADN SYBR Safe, 1 % (n.º de Nro. A42347) • Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap (Cat. cat. G8300) • Estándar de ADN Plus E-Gel 1-Kb Plus Express con tampón de carga de muestras E-Gel (1x) (n.º de cat. 10488091) Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tamaño de gel | Mini |
| Tipo | Kit de inicio de sistema de electroforesis |
| Cantidad | 1 kit |