Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX 2%
Código de producto. 15796558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15796558 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 15796558 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G8342ST
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Includes
Dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap, cámara E-Gel Power Snap, gafas de visualización naranjas, adaptador para gel de agarosa E-Gel Go!, cable específico para la región con adaptador de alimentación.
Kit de inicio del sistema de gel de agarosa E-Gel™ para una electroforesis rápida y cómoda, desde la carga de muestras de ADN hasta las imágenes en gel. Incluye geles de agarosa E-Gel EX al 2%.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX 2%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX 2% agarose gels on the system for a streamlined gel electrophoresis and gel imaging workflow.
El kit de inicio de sistema de electroforesis invitrogen E-Gel Power Snap, EX 2% proporciona todo lo necesario para empezar a utilizar rápidamente en el sistema geles de agarosa prefundidos E-Gel EX 2% y así conseguir un flujo de trabajo agilizado de electroforesis en gel y adquisición de imágenes con gel.
El kit incluye:
  • 10 geles de agarosa E-Gel EX, 2% (n.º de cat. de cat. G401002)
  • Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap (n.º de de cat. G8300)
  • Estándar de ADN E-Gel de 50 bp con tampón de carga de muestras E-Gel (1X) (n.º de de cat. 10488099)
  • Cuchilla para abrir el gel (n.º de de cat. EI9010)
Garantía
Garantía de 1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 electrophoresis device
• 1 camera device
• 10 E-Gel gels EX 2%
• 1 vial E-Gel 50 bp DNA Ladder
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
• 1 knife
Store at room temperature.
Tipo Kit de inicio de sistema de electroforesis
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tensión máx. 240 V CA (fuente de alimentación), 48 V CC (dispositivo de electroforesis)
Tensión 240 VAC