Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device
Código de producto. 15754028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Device
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15754028 1 Device cada uno
1 options
Código de producto. 15754028 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G8100
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Includes
Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap, gafas de visualización naranjas, adaptador para gel de agarosa E-Gel Go!, cable específico para la región con adaptador de alimentación.
Diseñado para realizar electroforesis en gel de agarosa E-Gel™ rápidas y cómodas, desde la carga de muestras de ADN hasta la captura de imagen en gel.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device is designed for fast and convenient E-Gel agarose gel electrophoresis, from DNA sample loading to gel view. With the dry precast E-Gel agarose gel technology, you can run DNA samples in as little as 10 minutes and observe sample separation in real time. It is the only benchtop device that seamlessly integrates DNA sample separation and gel visualization into one workflow.
El dispositivo de electroforesis Invitrogen E-Gel Power Snap está diseñado para realizar electroforesis en gel de agarosa E-Gel rápidas y prácticas, desde la carga de muestras de ADN hasta la proyección en gel. Gracias a la tecnología de gel de agarosa prefabricado en seco E-Gel, podrá procesar muestras de ADN en tan solo 10 minutos y observar la separación de muestras en tiempo real. Es el único dispositivo de sobremesa que integra a la perfección la separación de muestras de ADN y la visualización de geles en un solo flujo de trabajo.
Las características del dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap incluyen:
  • Separar ADN en tan solo 10 minutos con geles de agarosa prefabricados en seco E-Gel EX
  • Ver la migración de muestras de ADN en tiempo real
  • Tamaño pequeño para uso práctico en sobremesa
  • Sistema de electroforesis optimizado con visualización de imágenes integrada
Pequeño, rápido y potente
El dispositivo de electroforesis todo en uno E-Gel Power Snap proporciona todo lo necesario para la elecroforesis de ADN con gel y la visualización con gel en un sistema de sobremesa pequeño y ligero. El sistema incluye una fuente de alimentación de electroforesis, un transiluminador de luz azul y un filtro de color ámbar. Esto permite separar el gel y realizar un seguimiento a tiempo real de las muestras con geles de agarosa E-Gel preteñidos con tinciones de ADN SYBR Safe o SYBR Gold II. El dispositivo llega con protocolos preprogramados para cada tipo de gel de agarosa E-Gel compatible.
La insuperable comodidad de los geles de agarosa prefabricados en seco E-Gel
Procese muestras de ADN en tan solo 10 minutos gracias a los geles de agarosa preteñidos y prefabricados en seco E-Gel. La tecnología de gel de agarosa prefabricado en seco E-Gel aporta rapidez y comodidad al eliminar la necesidad de preparar o teñir los geles. Los geles de agarosa E-Gel están disponibles en una amplia variedad de porcentajes de gel y con dos opciones de tinciones de ADN. El dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap es compatible con todos los geles de agarosa prefabricados E-Gel de bajo rendimiento, entre los que cabe destacar: E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel Go!, E-Gel CloneWell II y E-Gel SizeSelect II*.
Ideal para flujos de trabajo de clonación
La luz de color azul que emite el transiluminador del sistema de electroforesis E-Gel Power Snap garantiza la mayor seguridad posible para el usuario y proporciona una mejor eficacia de clonación en comparación con el bromuro de etidio y UV cuando se utiliza con geles de agarosa E-Gel CloneWell II.
Amplíe las posibilidades de captura de imágenes
El dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap, cuando se combina con la cámara E Gel Power Snap (disponible por separado, n.º de cat. G8200), permite la captura en tiempo real y de forma instantánea de imágenes de gel de agarosa de alta resolución sobre la marcha. La cámara está conectada directamente a la unidad de electroforesis, por lo que no requiere una fuente de alimentación externa ni una conexión con un ordenador de sobremesa. Esto da libertad para capturar imágenes en el momento sin abandonar la mesa de trabajo.
*El dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap también es compatible con cassettes de gel de agarosa E-Gel de peine sencillo y peine doble teñidos con bromuro de etidio. Los geles teñidos con bromuro de etidio no son aptos para la adquisición de imágenes con la cámara Power Snap E-Gel.
Garantía
Garantía de 1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 electrophoresis device
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
Store at room temperature.
Tipo Dispositivo de electroforesis
Cantidad 1 Device
Condiciones de envío Temperatura ambiente