Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SizeSelect II 2%
Código de producto. 15756558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
15756558 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 15756558 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G8162ST
Includes
Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap, gafas de visualización naranjas, adaptador para gel de agarosa E-Gel Go!, cable específico para la región con adaptador de alimentación.
Diseñado para realizar electroforesis en gel de agarosa E-Gel™ rápidas y cómodas, desde la carga de muestras de ADN hasta la captura de imagen en gel. Incluye el gel de agarosa E-Gel™ SizeSelect™ II, 2 %.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit with 2% E-Gel SizeSelect II agarose gels provides everything you need for faster and more effective DNA fragment library size selection in a next-generation sequencing (NGS) workflow.
El kit de inicio del sistema de electroforesis Invitrogen E-Gel Power Snap con geles de agarosa E-Gel SizaSelect II al 2 % proporciona todo lo necesario para la selección por tamaño de bibliotecas de fragmentos de ADN de forma más rápida y efectiva en un flujo de trabajo de secuenciación de última generación (NGS).
El kit incluye:
  • 10 geles de agarosa E-Gel Size Select II, 2 % (n.º de cat. G661012)
  • Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap (n.º de de cat. G8100)
  • Estándar de ADN para dimensionamiento E-Gel (n.º de cat. 10488100)
Garantía
Garantía de 1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 electrophoresis device
• 10 E-Gel SizeSelect II gels
• 1 vial E-Gel Sizing DNA Ladder
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
Store at room temperature.
Tipo Kit de inicio de sistema de electroforesis
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tensión máx. 240 V CA (fuente de alimentación), 48 V CC (dispositivo de electroforesis)
Tensión 240 VAC