Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio del dispositivo de electroforesis E-Gel™ Power Snap, SYBR Safe al 2%
Descripción
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SYBR Safe 2%, provides everything you need to quickly start using precast 2% E-Gel agarose gels with SYBR Safe on the device.
- Proporciona todo lo necesario para empezar a utilizar rápidamente geles de agarosa prefundidos E-Gel con SYBR Safe al 2 % en el dispositivo
Incluye
- 10 geles de agarosa E-Gel con SYBR Safe, 2 % (A42135)
- Dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap (G8100)
- Marcador de ADN E-Gel de 50 bp con tampón de carga de muestras E-Gel (1X) (10488099)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 1 electrophoresis device • 10 E-Gel agarose gels with SYBR Safe, 2% • 1 vial E-Gel 50 bp DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses Store at room temperature. |
| Tamaño de gel | Mini |
| Tipo | Kit de inicio de dispositivo de electroforesis |
| Cantidad | 1 Kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tensión máx. | 240 VAC |