Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio del dispositivo de electroforesis E-Gel™ Power Snap, EX DC al 1 %
Descripción
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX DC 1%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX Double Comb 1% agarose gels on the device.
El kit incluye:
- Diez geles de agarosa con peine doble E-Gel™ EX, al 1 % (Cat. cat. A42345)
- Dispositivo de electroforesis E-Gel™ Power Snap (n.º de cat. G8100)
- Escalera de ADN de 1 Kb E-Gel™ Plus Express con tampón de carga de muestras E-Gel™ (1X) (Cat. (n.º de cat. 10488091)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Ten E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 1% (Cat. No. A42345) • E-Gel Power Snap Electrophoresis Device (Cat. No. G8100) • E-Gel 1-Kb Plus Express DNA Ladder with E-Gel Sample Loading Buffer (1X) (Cat. No. 10488091) Store at room temperature. |
| Tamaño de gel | Mini |
| Tipo | Kit de inicio de sistema de electroforesis |
| Cantidad | 1 Kit |