Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio del dispositivo de electroforesis E-Gel™ Power Snap, DC Safe al 2%
Código de producto. 17195979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
17195979 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 17195979
Marca: Invitrogen™ G8172ST
El kit de inicio del dispositivo de electroforesis Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap DC Safe 2% proporciona todo lo necesario para empezar a utilizar rápidamente los geles de agarosa prefabricados de doble peine E-Gel™ de agarosa de ADN SYBR Safe en el dispositivo.
El kit incluye:
  • Diez geles de agarosa de doble peine E-Gel™ con tinción de gel de ADN SYBR Safe, 2% (n.º de cat. A42348)
  • Dispositivo de electroforesis E-Gel™ Power Snap (n.º de cat. G8100)
  • Escalera cuantitativa de ADN de rango bajo E-Gel™ con tampón de carga de muestras E-Gel™ (1X) (Cat. cat. 12373031)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Diez geles de agarosa de doble peine E-Gel• con tinción de gel de ADN SYBR Safe, 2% (n.º de cat. A42348)
• Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap (n.º de cat. G8100)
• Estándar de ADN de escala cuantitativa de bajo rango E-Gel con tampón de carga de muestras E-Gel (1x) (n.º de cat. cat. 12373031)
Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo Kit de inicio de sistema de electroforesis
Cantidad 1 kit