Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio del dispositivo de electroforesis E-Gel™ Power Snap, DC Safe al 1%
Código de producto. 17185979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
17185979 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 17185979
Marca: Invitrogen™ G8171ST
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit de inicio del dispositivo para electroforesis Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap DC Safe 1 % proporciona todo lo necesario para empezar a utilizar rápidamente los geles de agarosa prefabricados de doble peine E-Gel™ de agarosa de ADN SYBR Safe en el dispositivo.
El kit incluye:
  • Diez geles de agarosa con peine doble E-Gel™ con tinción de gel de ADN SYBR Safe, 1 % (Cat. cat. A42347)
  • Dispositivo de electroforesis E-Gel™ Power Snap (n.º de cat. G8100)
  • Escalera de ADN de 1 Kb E-Gel™ Plus Express con tampón de carga de muestras E-Gel™ (1X) (Cat. (n.º de cat. 10488091)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Diez geles de agarosa de doble peine E-Gel• con tinción de gel de ADN SYBR Safe, 1 % (n.º de cat. A42347)
• Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap (n.º de cat. G8100)
• Estándar de ADN Plus E-Gel 1-Kb Plus Express con tampón de carga de muestras E-Gel (1x) (n.º de cat. 10488091)
Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo Kit de inicio de sistema de electroforesis
Cantidad 1 Kit