Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Camera
Descripción
Includes
Cámara E-Gel Power Snap
La cámara E-Gel Power Snap está diseñada para la captura de imágenes de gel de agarosa E-Gel y la documentación rápida y sencilla cuando se utiliza con el dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap (G8100)*. La cámara E-Gel Power Snap sin cable y fácil de acoplar se integra perfectamente en el dispositivo, lo que permite la captura de imágenes instantánea durante el ciclo sin tener que interrumpir el flujo de trabajo.
La cámara E-Gel Power Snap se ha optimizado para su uso con los geles E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel Go!, E-Gel CloneWell II y E-Gel SizeSelect II y no es compatible con geles teñidos con bromuro de etidio.
Entre las funciones de la cámara E-Gel Power Snap cabe destacar:
- Captura de imágenes de gel de agarosa de alta resolución al instante
- Ajuste de imágenes de gel con el software incorporado fácil de usar
- Almacenamiento de meses de archivos de imágenes de gel con la memoria interna de la cámara
- Flujo de trabajo completo de funcionamiento autónomo con función de captura automática
Captura instantánea e integración perfecta
Capture imágenes en gel de agarosa E-Gel de alta resolución al momento gracias a la cámara fácil de usar E-Gel Power Snap. La cámara está conectada directamente al dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap, por lo que no requiere una fuente de alimentación externa ni una conexión con un ordenador de sobremesa. Esto da libertad para capturar imágenes al instante sin abandonar la mesa de trabajo.
Fácil de utilizar
Esta cámara digital en color de alta resolución captura automáticamente imágenes de gel de agarosa E-Gel a una exposición óptima sin la necesidad de ajustar el enfoque ni la imagen o el gel. La imagen autoexpuesta puede ajustarse manualmente si es necesario.
Creada para ofrecer comodidad
La pantalla táctil integrada y el software de la cámara E-Gel Power Snap ofrecen una interfaz intuitiva para capturar y editar con rapidez imágenes del gel. Almacene imágenes con el almacenamiento de memoria interna de Power Snap tras meses de utilizar de la cámara o transfiéralas con facilidad a un dispositivo de memoria USB externo.
Sin necesidad de estar presente
La cámara E-Gel Power Snap incorpora un flujo de trabajo de captura de gel automático. Esto permite la captura de varias imágenes en distintos intervalos de tiempo después de haberse ido. Encontrará todas las imágenes guardadas en el interior de la galería de imágenes cuando regrese.
*La cámara E-Gel Power Snap solo está diseñada para la captura de imágenes de gel de agarosa E-Gel y solo funciona cuando se utiliza con el dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap.
Garantía
Garantía de 1 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cámara E-Gel |
| Cantidad | 1 camera |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |