Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Double Comb Agarose Gels
Product Code. 17136378
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 geles
Geles 2 x 10
Geles 5 x 10
Intervalo de separación:
De 100 bp a 5 kb
De 50 bp a 2 kb
Porcentaje del gel:
1%
1 %
2%
Unit Size:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Intervalo de separación Porcentaje del gel Unit Size
17136378 Geles 5 x 10 De 100 bp a 5 kb 1 % paquete de 50
17115632 10 geles De 100 bp a 5 kb 1% paquete de 10
17126378 Geles 2 x 10 De 100 bp a 5 kb 1 % paquete de 20
16865321 10 geles De 50 bp a 2 kb 2% paquete de 10
16875321 Geles 2 x 10 De 50 bp a 2 kb 2% paquete de 20
16885321 Geles 5 x 10 De 50 bp a 2 kb 2% paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17136378 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A44888
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los geles de agarosa con peine doble prefundidos Invitrogen™ E-Gel™ EX están diseñados para electroforesis de muestras de ADN ultrasensible y práctica, en tan solo 5–10 minutos.
Invitrogen E-Gel EX Double Comb precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA sample electrophoresis in as little as 5–8 minutes. Each E-Gel EX Double Comb gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run. E-Gel EX Double Comb gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, plasmid preparations, and genotyping samples.
Los geles de agarosa con peine doble prefundidos Invitrogen™ E-Gel™ EX están diseñados para electroforesis de muestras de ADN ultrasensible y práctica, en tan solo 5–10 minutos. Cada casete de gel con peine doble E-Gel™ EX contiene todos los componentes y tinciones necesarios para una separación y un análisis eficaces del gel: solo tiene que cargar las muestras y procesar. Los geles con peine doble E-Gel™ EX son ideales para el análisis de productos de PCR, digestiones de restricción, preparaciones de plásmidos o para el genotipado de muestras.
Las características de los geles de agarosa con peine doble E-Gel™ EX incluyen:
  • Configuración instantánea: los geles de agarosa prefundidos E-Gel™ están listos para usarse cuando usted lo esté y no requieren preparación de gel ni tampones adicionales
  • Alta sensibilidad: detección de 1 ng de ADN de muestra
  • Análisis rápidos: separación completa de muestras de ADN en 5–10 minutos
  • Control durante el proceso: ver la migración de muestras de ADN en tiempo real
  • Fácil acceso a las muestras: el diseño abatible del casete permite un fácil acceso al gel para una práctica escisión de muestras de ADN o transferencia a membranas
  • Para ADN: ideal para análisis de muestras de ADN
Detección ultrasensible de ADN
Los geles con peine doble E-Gel™ EX incluyen tinción de ADN SYBR Gold y se desarrollaron para obtener una sensibilidad definitiva, mostrando una sensibilidad hasta cinco veces mayor que los geles comparables que contienen bromuro de etidio. Esta sensibilidad excelente le permite utilizar menores cantidades de muestras, lo que ahorra tiempo y dinero.
Análisis rápido y cómodo
Los geles con peine doble E-Gel™ EX son nuestros geles de agarosa de resolución más rápidos, lo que permite obtener el análisis de muestras en tan solo 5-10 minutos. Cada gel con peine doble E-Gel™ EX contiene agarosa, electrodos, tinción de ADN SYBR Safe y un sistema de intercambio de iones sin tampones envasado dentro de un casete desechable seco. La tecnología E-Gel™ no requiere ninguna preparación de geles o tampones ni pasos de decoloración del gel. Solo tiene que cargar las muestras y procesar.
Supervisión en tiempo real de la migración del ADN
Los geles con peine doble E-Gel™ EX incluyen tinción de gel de ADN SYBR Gold II con una longitud de onda de excitación en el espectro de luz azul. Cuando se utiliza en el dispositivo de electroforesis E-Gel™ Power Snap con transiluminador de luz azul integrado, se habilita la supervisión menos peligrosa en tiempo real de la migración de ADN sin riesgo para los ojos o posible daño de la muestra, a diferencia de la iluminación UV.
Fácil acceso al gel
Los casetes con peine doble E-Gel™ EX están diseñados para una fácil apertura con una espátula para geles (Cat. Nro. EI9010), lo que facilita la escisión de bandas específicas o la transferencia del gel a una membrana para el análisis Southern Blot.
Marcadores de ácido nucleico
Para un análisis óptimo de ADN en geles con peine doble E-Gel™ EX, le recomendamos la escalera de ADN de 1 kb Plus Express E-Gel™ especialmente formulada (Cat. Nro. 10488091), la escalera de ADN de 50 bp E-Gel™ (Cat. Nro. 10488099), o el marcador de ADN de rango alto E-Gel™ 96 (Cat. Nro. 12352019). Nuestras escaleras de alta calidad y listas para usar están formuladas utilizando fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía y pueden almacenarse a temperatura ambiente.
Dispositivos de ejecución y obtención de imágenes
Los geles con peine doble E-Gel™ EX requieren un sistema de electroforesis Invitrogen E-Gel™ Power Snap para ejecutar y visualizar geles. El sistema consta de un dispositivo de electroforesis y una cámara para una separación y análisis rápidos y prácticos del gel con peine doble E-Gel™ EX.
Disponible en una amplia variedad de formatos de gel
Los geles de agarosa E-Gel™ están disponibles en una amplia variedad de formatos según el porcentaje de gel, la tinción y los pocillos. Los geles con peine doble E-Gel™ EX de 22 pocillos están disponibles en porcentajes de gel del 1 % y 2 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Compatible Ladders Marcador E-Gel™ Plus Express de 1 kb
Contenido y almacenamiento • Cada caja contiene 10 geles
Almacenar a temperatura ambiente. No congelar.
Evite los puntos fríos cerca de congeladores u otros entornos no controlados.
Porcentaje del gel 1 %
Tipo de gel E-Gel
Etiqueta o tinte SYBR Gold
Intervalo de separación De 100 bp a 5 kb
Pocillos 22 pocillo
Cantidad Geles 5 x 10
Diseño del pocillo Peine doble
Tipo de producto Gel de agarosa