Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Double Comb Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain
Código de producto. 17116378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 geles
Geles 2 x 10
Geles 5 x 10
Intervalo de separación:
De 100 bp a 5 kb
De 50 bp a 2 kb
Porcentaje del gel:
1 %
2%
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Intervalo de separación Porcentaje del gel Tamaño de la unidad
17116378 Geles 5 x 10 De 100 bp a 5 kb 1 % paquete de 50
16669655 10 geles De 100 bp a 5 kb 1 % paquete de 10
17123634 Geles 2 x 10 De 100 bp a 5 kb 1 % paquete de 20
17163096 Geles 5 x 10 De 100 bp a 5 kb 1 % paquete de 50
16618485 10 geles De 50 bp a 2 kb 2% paquete de 10
17125252 Geles 2 x 10 De 50 bp a 2 kb 2% paquete de 20
17106378 Geles 5 x 10 De 50 bp a 2 kb 2% paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17116378 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A44886
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Los geles de agarosa con peine doble Invitrogen™ E-Gel™ con tinción de gel de ADN SYBR Safe están diseñados para electroforesis de muestras de ADN rápida, cómoda y menos peligrosa.
Invitrogen E-Gel Double Comb Agarose Gels with SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel Double Comb gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel Double Comb gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, plasmid preparations, and genotyping samples.
Los geles de agarosa con peine doble Invitrogen™ E-Gel™ con tinción de gel de ADN SYBR Safe están diseñados para electroforesis de muestras de ADN rápida, cómoda y menos peligrosa. Cada casete de gel con peine doble E-Gel™ contiene todos los componentes y tinciones necesarios para una separación y un análisis eficaces del gel: solo tiene que cargar las muestras y procesar. Los geles con peine doble E-Gel™ son ideales para el análisis de productos de PCR, digestiones de restricción, preparaciones de plásmidos o para el genotipado de muestras.
Las características de los geles de agarosa con peine doble E-Gel™ incluyen:
  • Configuración instantánea: listos para usarse cuando usted lo esté y no requieren preparación de gel ni tampones adicionales
  • Elección menos peligrosa: contiene tinción de ADN SYBR Safe, una alternativa menos peligrosa que el bromuro de etidio
  • Alto rendimiento: detecte 5 ng de ADN de muestra con un tiempo de separación de tan solo 13-18 minutos
  • Control durante el proceso: ver la migración de muestras de ADN en tiempo real
  • Fácil acceso a las muestras: el diseño abatible del casete permite un fácil acceso al gel para una práctica escisión de muestras de ADN o transferencia a membranas
  • Mejor integridad de las muestras: aprovecha la longitud de onda de excitación de luz azul para minimizar el daño de ADN, al contrario que UV
Opción menos peligrosa
Elija la tinción de gel de ADN SYBR Safe para minimizar la exposición a opciones peligrosas y mutagénicas, como el bromuro de etidio o UV. Los geles con peine doble prefundidos E-Gel™ con tinción SYBR Safe, junto con la transiluminación de luz azul, ofrecen una mejor integridad de las muestras y un entorno de trabajo menos peligroso.
Análisis rápido y cómodo
Los geles de agarosa E-Gel™ permiten un análisis rápido y de alto rendimiento con una sensibilidad de detección de 5 ng de ADN de muestra por banda y un tiempo de separación 2–3 veces más rápido que el de los geles convencionales que vertemos nosotros mismos. Cada gel con peine doble E-Gel™ contiene agarosa, electrodos, tinción de ADN SYBR Safe y un sistema de intercambio de iones sin tampones envasado dentro de un casete desechable seco. La tecnología E-Gel™ no requiere ninguna preparación de geles o tampones ni pasos de decoloración del gel. Solo tiene que cargar las muestras y procesar.
Supervisión en tiempo real de la migración del ADN
Los geles con peine doble E-Gel™ con tinción de gel de ADN SYBR Safe con una longitud de onda de excitación en el espectro de luz azul. Cuando se utiliza en el dispositivo de electroforesis E-Gel™ Power Snap con transiluminador de luz azul integrado, los geles habilitan la supervisión menos peligrosa en tiempo real de la migración del ADN sin riesgo para los ojos o posible daño de la muestra, a diferencia de la visualización UV.
Fácil acceso al gel
Los casetes con peine doble E-Gel™ están diseñados para una fácil apertura con una espátula para geles (Cat. Nro. EI9010), lo que permite acceder fácilmente al gel para la escisión de bandas específicas o transferirlo a una membrana para el análisis de Southern Blot.
Marcadores de ácido nucleico
Para un análisis óptimo de ADN utilizando geles con peine doble E-Gel™ con tinción de ADN SYBR Safe, le recomendamos la escalera de ADN de 1 kb Plus Express E-Gel™ especialmente formulada (Cat. Nro.: 10488091), el marcador de ADN de rango alto E-Gel™ 96 (Cat. Nro. 12352019), o la escalera de ADN de rango bajo cuantitativo E-Gel™ (Cat. Nro. 12373031). Nuestras escaleras de alta calidad y listas para usar están formuladas utilizando fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía y pueden almacenarse a temperatura ambiente.
Dispositivos de ejecución y obtención de imágenes
Los geles con peine doble E-Gel™ requieren un sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap para ejecutar y visualizar geles. El sistema consta de un dispositivo de electroforesis y una cámara para una separación y análisis rápidos y prácticos del gel de agarosa E-Gel™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatible Ladders Marcador E-Gel™ Plus Express de 1 kb
Contenido y almacenamiento • Cada caja contiene 10 geles
Almacenar a temperatura ambiente. No congelar.
Evite los puntos fríos cerca de congeladores u otros entornos no controlados.
Porcentaje del gel 1 %
Tipo de gel E-Gel
Etiqueta o tinte SYBR Safe
Intervalo de separación De 100 bp a 5 kb
Pocillos 22 pocillo
Cantidad Geles 5 x 10
Diseño del pocillo Peine doble
Tipo de producto Gel de agarosa