Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa CloneWell™ E-Gel™ con SYBR Safe, 0,8 %
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15796548
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 gels
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15796548 10 gels paquete de 10
1 options
Código de producto. 15796548 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G661818
This item is not returnable. View return policy
Includes
Incluye 10 geles y un vial de tampón de carga de muestras 10X
Método de aislamiento de fragmentos de ADN más rápido y eficaz para un flujo de trabajo de clonación exitoso. Recupere su ADN en tres sencillos pasos.
Los geles de agarosa E-Gel CloneWell II con SYBR Safe permiten un aislamiento de fragmentos de ADN de forma más rápida y efectiva en flujos de trabajo de clonación. El uso de la tinción SYBR Safe en gel y un transiluminador de luz azul minimiza el daño al ADN y mejora la eficacia de la clonación en comparación con los métodos convencionales. Los geles de agarosa E-Gel CloneWell II están diseñados para su uso con el dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap (Cat. N.º G8100).
Los geles de agarosa E-Gel CloneWell II le permiten:
  • Ahorrar tiempo: no son necesarios pasos adicionales de purificación del gel después de la electroforesis
  • Simplificar la recuperación de ADN: recupere el ADN purificado directamente del pocillo de recuperación con una pipeta
  • Mejorar el resultado de la clonación: minimice el daño al ADN y obtenga más colonias que formen unidades para cualquier método de clonación
Aislamiento rápido de muestras de ADN en tres pasos
El aislamiento de fragmentos de ADN con geles prefabricados E-Gel CloneWell II es un procedimiento sencillo de tres pasos que elimina la purificación convencional de geles. Para extraer la banda de ADN de interés, cargue la muestra en los pocillos de carga, procese el gel hasta que la banda alcance los pocillos de recuperación y recupere la muestra. La muestra cubierta está lista para la clonación y no requiere repetir la purificación. Se pueden recuperar varias bandas de un solo pocillo de carga durante el mismo procesamiento de gel.
El ADN extraído de los geles CloneWell II es compatible con métodos de clonación comunes como la clonación con restricción Anza, la clonación TOPO y la clonación Gateway.
Control en tiempo real de la muestra
La tinción de gel de ADN SYBR Safe viene incorporada en el propio gel, por lo que le permite supervisar visualmente el progreso de la migración de la banda de ADN en el transiluminador de luz azul del dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap. El gel tiene marcas de referencia para mejorar el control de la muestra antes del paso de recuperación de la muestra. Si el ADN objetivo sobrepasa el pocillo de recuperación, el protocolo de gel inverso permite volver a capturar la banda de ADN.
Eficacia de la clonación mejorada
Incluso una breve exposición de la muestra de ADN a la luz UV durante la visualización puede dañar el ADN y reducir la eficacia de la clonación. El uso de geles E-Gel CloneWell II, junto con el transiluminador de luz azul, minimiza los daños por rayos UV y mejora la eficacia de la clonación en comparación con los métodos convencionales.
Alternativa más segura que el bromuro de etidio
El gel de agarosa E-Gel CloneWell II se tiñe previamente con tinción de ADN SYBR Safe que minimiza el impacto ambiental y es más seguro que el bromuro de etidio utilizado en la electroforesis en gel preparativo convencional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Compatible Ladders Marcador de ADN E-Gel™ Plus Express de 1 kb
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Porcentaje del gel 0,8%
Tipo de gel E-Gel
Etiqueta o tinte SYBR Gold
Pocillos 7 pocillo
Cantidad 10 gels
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Gel de agarosa
compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.