Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels
Description
Invitrogen E-Gel 96 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
- El exclusivo formato de 96 pocillos escalonados proporciona una longitud de recorrido de 1,6 cm que resuelve fragmentos de ADN entre 100 bp y 10 kb.
- Cada gel contiene 96 carriles de muestra y ocho carriles de marcadores para la detección de múltiples productos de PCR, preparaciones de plásmidos y digestiones de restricción
- El formato de carga E-Gel 96 es compatible con pipetas multicanal y los robots de manipulación de líquidos de 8, 12 y 96 pines más utilizados.
- Con un tiempo de ejecución de 12 minutos, se pueden resolver hasta 20 000 muestras en un solo día
- Cada casete se etiqueta individualmente con un código de barras EAN39 que es reconocido por la mayoría de los lectores de códigos de barras robóticos disponibles en el mercado
- Las características de los geles E-Gel 96 incluyen:
- Análisis de alto rendimiento: contienen 96 carriles de muestras y ocho carriles de marcadores
- Compatible con automatización: adecuados para su uso con pipetas multicanal y los robots de manipulación de líquidos de 8, 12 y 96 pines más utilizados
- Ampliable: resuelva hasta 384 muestras en una sola secuencia combinando hasta cuatro dispositivos E-base principales y secundarios
- Elección más segura: contiene tinción de ADN SYBR Safe, una alternativa menos peligrosa que el bromuro de etidio
- Alto rendimiento: detecte 2–3 ng de muestra de ADN con un tiempo de separación de tan solo ∼ 12 minutos
Specifications
Specifications
| Compatible Ladders | Escalera cuantitativa de ADN de rango bajo E-Gel™ |
| Contenido y almacenamiento | • Cada caja contiene 8 geles Almacenar a temperatura ambiente. No congelar. Evite los puntos fríos cerca de congeladores u otros entornos no controlados. |
| Porcentaje del gel | 2% |
| Tipo de gel | E-Gel |
| Intervalo de separación | De 100 bp a 2 kb |
| Pocillos | Pocillo de 96 + 8 |
| Características ecológicas | Menos peligroso |
| Cantidad | Geles 4 x 8 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Gel de agarosa |
| Show More |