Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels
Descripción
Includes
Cada caja de geles E-Gel 96 contiene ocho geles y un manual.
Invitrogen E-Gel 96 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
- Geles prefundidos sin tampón diseñados para electroforesis de ADN rápida y de alto rendimiento
- Cada gel contiene 96 carriles de muestra y ocho carriles de marcadores para la detección de múltiples productos de PCR, preparaciones de plásmidos y digestiones de restricción
- El formato de pocillos escalonados proporciona una longitud de recorrido de 1,6 cm que resuelve fragmentos de entre 100 bp y 10 kb
- Formato de carga compatible con pipetas multicanal y los robots de manipulación de líquidos de 8, 12 y 96 pines más utilizados
- Con un tiempo de ejecución de 12 minutos, se pueden resolver hasta 20.000 muestras en un solo día
- A diferencia del bromuro de etidio, la tinción de gel de ADN SYBR Safe es una tinción de ADN no tóxica y no mutagénica más segura para el usuario y para el medio ambiente
Aplicaciones:
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spezifikation
Spezifikation
| Compatible Ladders | Escalera cuantitativa de ADN de rango bajo E-Gel™ |
| Contenido y almacenamiento | • Cada caja de geles E-Gel™ 96 contiene 8 geles y un manual Almacenar a temperatura ambiente. |
| Porcentaje del gel | 2% |
| Tipo de gel | E-Gel |
| Etiqueta o tinte | SYBR Safe |
| Intervalo de separación | De 100 bp a 2 kb |
| Pocillos | 96 pocillos |
| Cantidad | 8 geles |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Gel de agarosa |
| Mehr anzeigen |