Learn More
(E)-Gamma-[(4-Hidroxifenil)[4-(fenilmetoxi)fenil]metilen]bencenopropanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-Gamma-[(4-Hydroxyphenyl)[4-(phenylmethoxy)phenyl]methylene]benzenepropanol |
| CAS | 176671-76-4 |
| Fórmula molecular | C29H26O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (E)-1-(4-Benzyloxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-buten-4-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H26O3/c30-20-19-28(23-9-5-2-6-10-23)29(24-11-15-26(31)16-12-24)25-13-17-27(18-14-25)32-21-22-7-3-1-4-8-22/h1-18,30-31H,19-21H2/b29-28+ |
| SMILES | OCC\C(=C(\c1ccc(O)cc1)/c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)\c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-4-hidroxi-2-fenil-1-(4-fenilmetoxifenil)but-1-enil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 422.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.1882 |