Learn More
(E)-Maleato de fluvoxamina, TRC
Código de producto. 30009059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009059 25 mg 25 miligramos
17984385 10 mg 10 miligramos
17940385 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF60350025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61718-82-9
Fórmula molecular C15 H21 F3 N2 O2 . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 434.41
Sinónimo Fluvoxamine maleate, 2-[[[(1E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine (Z)-butenedioate, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1E)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI, ACI), 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (ZCI), Avoksin, Avoxin, Depromel, DU 23000, Dumirox, Faverin, Faverin 50, Faverine, Fevarin, Floxyfral, Luvox, Maveral, MK 264, NSC 309469
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 2-[(E)-[5-metaxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentilideno]amino]oxietanolamina
SMILES COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvoxamine maleate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1665