Learn More
Maleato de (E)-fluvoxamina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-Fluvoxamine-d3 Maleate |
| CAS | 1185245-56-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15H18D3F3N2O2 • C4H4O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (E)-5-(Methoxy-d3)-1-[4-(triflurormethyl)phenyl]-1-pentanone O-(2-Aminoethyl)oxime Maleate, DU-23000-d3, MK-264-d3, Dumirox-d3, Faverin-d3, Fevarin-d3, Floxyfral-d3, Luvox-d3, Maveral-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14-;2-1-/i1D3; |
| SMILES | O=C(O)/[C]=C\C(O)=O.NCCO/N=C(CCCCOC([2H])([2H])[2H])/C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 321.3511607 |
| Porcentaje de pureza | >95 |