Learn More
(E)-Etil 4-Bromobut-2-enoato (>80%), TRC
Código de producto. 30384780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384780 10 g
30379680 1 g
30380793 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67668510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37746-78-4
Fórmula molecular C6H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 193.04
Nombre IUPAC etilo (E)-4-bromobut-2-enoato
SMILES CCOC(=O)\C=C\CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Ethyl 4-Bromobut-2-enoate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.9786