Learn More
(E)-Etil 4-Bromo-3-metil-2-butenoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-Ethyl 4-Bromo-3-methyl-2-butenoate |
| CAS | 51318-62-8 |
| Fórmula molecular | C7H11BrO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Isotretinoin Impurity 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11BrO2/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4H,3,5H2,1-2H3/b6-4+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C(/C)\CBr |
| Peso molecular (g/mol) | 207.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.9942 |