Learn More
(E)-Etil 2-ciano-5-metilhex-2-enoato, TRC
Código de producto. 30383113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383113 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30383113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE898155500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoate
CAS 103011-96-7
Fórmula molecular C10 H15 N O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Pregabaline
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-13-10(12)9(7-11)6-5-8(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3/b9-6+
SMILES CCOC(=O)\C(=C\CC(C)C)\C#N
Nombre IUPAC (E)-2-ciano-5-metil-hex-2-enoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 181.2316
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.1102