Learn More
(E,E)-Ácido Pipérico, TRC
Código de producto. 30417120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417120 50 mg
30410466 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30417120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP48153050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-72-1
Fórmula molecular C12 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 218.21
Nombre IUPAC (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-il)penta-2,4-ácido dienoico
SMILES OC(=O)\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E,E)-Piperic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O4/c13-12(14)4-2-1-3-9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h1-7H,8H2,(H,13,14)/b3-1+,4-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0579