Learn More
E, E-Farnesilacetona, TRC
Código de producto. 30401858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401858 1 g
30403432 5 g
30402649 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1024451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1117-52-8
Fórmula molecular C18 H30 O
Peso molecular (g/mol) 262.43
Sinónimo Teprenone Impurity 16
Nombre IUPAC (5E,9E)-6,10,14-Trimetilpentadeca-5,9,13-trien-2-ona
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CCC(=O)C)\C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E,E-Farnesylacetone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19/h9,11,13H,6-8,10,12,14H2,1-5H3/b16-11+,17-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.2297