Learn More
Éter bencílico de (E,E)-farnesol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E,E)-Farnesol Benzyl Ether |
| CAS | 56506-81-1 |
| Fórmula molecular | C27H32O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | [[[(2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl]oxy]methyl]-benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H32O/c1-19(2)10-8-11-20(3)12-9-13-21(4)16-17-23-18-22-14-6-5-7-15-22/h5-7,10,12,14-16H,8-9,11,13,17-18H2,1-4H3/b20-12+,21-16+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\COCc1ccccc1)\C)\C)C |
| Nombre IUPAC | [(2E,6E)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trienoxi]metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 312.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.2453 |